5,6-Dichloropicolinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR321529-1G OR321529-100MG
APOSOR321529-1GEA 574 EUR
APOSOR321529-1G APOSOR321529-100MG
5,6-Dichloropicolinaldehyde
5,6-Dichloropicolinaldehyde
Formula: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16606477
Núm. CAS: 408526-50-1