tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR321533-1G OR321533-250MG
APOSOR321533-1GEA 687 EUR
APOSOR321533-1G APOSOR321533-250MG
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl (S)-3-(cyanomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08272979
Núm. CAS: 1217710-12-7