tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR321535-250MG
APOSOR321535-250MGEA 473 EUR
APOSOR321535-250MG
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₂BrNO₂
MW: 340,255 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11223611
Núm. CAS: 1203686-41-2