tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR321536-1G OR321536-250MG
APOSOR321536-1GEA 0 EUR
APOSOR321536-1G APOSOR321536-250MG
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₂BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11223612
Núm. CAS: 1203683-54-8