(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321537-1G OR321537-250MG
APOSOR321537-1GEA 563 EUR
APOSOR321537-1G APOSOR321537-250MG
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
(S)-2-(Pyrrolidin-2-yl)pyridine dihydrochloride
Formula: C₉H₁₂N₂·2ClH
MW: 221,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30735892
Núm. CAS: 2097073-17-9