2-(3-Bromopropyl)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
OR321540-1G OR321540-250MG
APOSOR321540-1GEA 560 EUR
APOSOR321540-1G APOSOR321540-250MG
2-(3-Bromopropyl)thiophene
2-(3-Bromopropyl)thiophene
Formula: C₇H₉BrS
MW: 205,115 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11613485
Núm. CAS: 30134-51-1