(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR321541-1G OR321541-250MG
APOSOR321541-1GEA 1060 EUR
APOSOR321541-1G APOSOR321541-250MG
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
(S)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176.258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20449091
Núm. CAS: 1196713-21-9