(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR321544-1G OR321544-250MG
APOSOR321544-1GEA 1210 EUR
APOSOR321544-1G APOSOR321544-250MG
(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
(R)-4-(Piperidin-3-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176.258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20458031
Núm. CAS: 1334823-70-9