3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321548-1G OR321548-250MG
APOSOR321548-1GEA 560 EUR
APOSOR321548-1G APOSOR321548-250MG
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28108399
Núm. CAS: 173447-85-3