Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-Methyl 6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
OR321549-1G OR321549-250MG
APOSOR321549-1GEA 498 EUR
APOSOR321549-1G APOSOR321549-250MG
Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂·ClH
MW: 193.671 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30181463
Núm. CAS: 1009376-86-6