(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR321550-1G OR321550-250MG
APOSOR321550-1GEA 447 EUR
APOSOR321550-1G APOSOR321550-250MG
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
MW: 276,601 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 2141967-71-5