(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32161-1G OR32161-5G
APOSOR32161-1GEA 339 EUR
APOSOR32161-1G APOSOR32161-5G
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine
Formula: C₁₁H₁₁N₃O
MW: 201,225 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00127064
Núm. CAS: 146139-83-5