(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32178-1G OR32178-5G
APOSOR32178-1GEA 339 EUR
APOSOR32178-1G APOSOR32178-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00121190
Núm. CAS: 502841-03-4