2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32196-1G
APOSOR32196-1GEA 224 EUR
APOSOR32196-1G
2-Benzoyl-1H-imidazole 95%
2-Benzoyl-1H-imidazole
Formula: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00707818
Núm. CAS: 38353-02-5