2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR322086-5G OR322086-25G
APOSOR322086-5GEA 161 EUR
APOSOR322086-5G APOSOR322086-25G
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1h,5h-benzo[ij]quinolizine-9-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
MW: 217,264 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192477
Núm. CAS: 105847-59-4