N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32214-1G
APOSOR32214-1GEA 339 EUR
APOSOR32214-1G
N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline 95%
N-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]aniline
Formula: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04124300
Núm. CAS: 733796-14-0