Methyl isodehydroacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322202-5G OR322202-1G
APOSOR322202-5GEA 406 EUR
APOSOR322202-5G APOSOR322202-1G
Methyl isodehydroacetate
Methyl isodehydroacetate
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 167 °C (14 mm Hg)
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006642
Núm. CAS: 41264-06-6
EINECS: 255-283-5