1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322313-1G OR322313-250MG OR322313-5G
APOSOR322313-1GEA 270 EUR
APOSOR322313-1G APOSOR322313-250MG APOSOR322313-5G
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01735171
Núm. CAS: 89854-70-6