3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32233-1G
APOSOR32233-1GEA 156 EUR
APOSOR32233-1G
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₃BrN₂O
MW: 257,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02081966
Núm. CAS: 347324-26-9