5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322337-250MG OR322337-1G
APOSOR322337-250MGEA 45.1 EUR
APOSOR322337-250MG APOSOR322337-1G
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇BrO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04352513
Núm. CAS: 20037-37-0