2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322356-250MG OR322356-1G
APOSOR322356-250MGEA 161 EUR
APOSOR322356-250MG APOSOR322356-1G
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
2-(2-Benzothiazolyl)-5-methoxyphenol
Formula: C₁₄H₁₁NO₂S
MW: 257,308 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043777
Núm. CAS: 90481-46-2