1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322463-250MG OR322463-1G
APOSOR322463-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR322463-250MG APOSOR322463-1G
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
1-Isopropyl-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₄H₂₁NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095694
Núm. CAS: 214046-76-1