2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR322555-250MG OR322555-500MG
APOSOR322555-250MGEA 328 EUR
APOSOR322555-250MG APOSOR322555-500MG
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
2-(3-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367941
Núm. CAS: 851670-19-4