5,6-Diaminoindazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322608-100MG OR322608-250MG
APOSOR322608-100MGEA 140 EUR
APOSOR322608-100MG APOSOR322608-250MG
5,6-Diaminoindazole
5,6-Diaminoindazole
Formula: C₇H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022787
Núm. CAS: 7404-68-4