5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322634-25G OR322634-5G
APOSOR322634-25GEA 185 EUR
APOSOR322634-25G APOSOR322634-5G
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
5-Bromobenzo[d]oxazol-2-amine
Formula: C₇H₅BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01664213
Núm. CAS: 64037-07-6