7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322740-100MG OR322740-1G OR322740-250MG
APOSOR322740-100MGEA 101 EUR
APOSOR322740-100MG APOSOR322740-1G APOSOR322740-250MG
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585353
Núm. CAS: 1031417-41-0