4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322751-1G OR322751-5G OR322751-25G
APOSOR322751-1GEA 23.2 EUR
APOSOR322751-1G APOSOR322751-5G APOSOR322751-25G
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,594 g/mol
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191396
Núm. CAS: 73291-09-5
UN: 3261
ADR: 8,III