4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR322769-500MG OR322769-1G
APOSOR322769-500MGEA 429 EUR
APOSOR322769-500MG APOSOR322769-1G
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
4-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄BrN₃
MW: 280,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11037544
Núm. CAS: 1206969-07-4