2-Iodo-4-nitrobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR322775-1G OR322775-250MG OR322775-5G
APOSOR322775-1GEA 30.6 EUR
APOSOR322775-1G APOSOR322775-250MG APOSOR322775-5G
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid 95%
2-Iodo-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄INO₄
MW: 293,015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956495
Núm. CAS: 89459-38-1