tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR322791-1G OR322791-5G
APOSOR322791-1GEA 78.3 EUR
APOSOR322791-1G APOSOR322791-5G
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(iodomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₀INO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953364
Núm. CAS: 253177-03-6