3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR322830-250MG OR322830-500MG
APOSOR322830-250MGEA 0 EUR
APOSOR322830-250MG APOSOR322830-500MG
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₅ClN₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14585308
Núm. CAS: 192817-66-6