4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322841-250MG OR322841-1G
APOSOR322841-250MGEA 0 EUR
APOSOR322841-250MG APOSOR322841-1G
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine 97%
4-(2-Methylpyridin-3-yloxy)-6-chloro-5-Methylpyrimidine
Formula: C₁₁H₁₀ClN₃O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12756519
Núm. CAS: 930093-72-4