Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR322913-250MG OR322913-1G
APOSOR322913-250MGEA 48 EUR
APOSOR322913-250MG APOSOR322913-1G
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate, tech
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₇NO₃S
MW: 185.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689563
Núm. CAS: 73956-17-9