4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR322936-1G OR322936-500MG
APOSOR322936-1GEA 731 EUR
APOSOR322936-1G APOSOR322936-500MG
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06357359
Núm. CAS: 50333-45-4