10-Bromodecylphosphonic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR323068-100MG OR323068-250MG
APOSOR323068-100MGEA 654 EUR
APOSOR323068-100MG APOSOR323068-250MG
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
10-Bromodecylphosphonic acid
Formula: C₁₀H₂₂BrO₃P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25424105
Núm. CAS: 934985-98-5