8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR323138-5G
APOSOR323138-5GEA 161 EUR
APOSOR323138-5G
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02167411
Núm. CAS: 67449-23-4