(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (9H-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-yn-1-ylcarbamate
OR323177-1G OR323177-250MG
APOSOR323177-1GEA 66.7 EUR
APOSOR323177-1G APOSOR323177-250MG
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate 95%
(9h-Fluoren-9-yl)methyl prop-2-ynylcarbamate
Formula: C₁₈H₁₅NO₂
MW: 277,317 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23704728
Núm. CAS: 127896-08-6