Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
OR323200-1G OR323200-5G
APOSOR323200-1GEA 0 EUR
APOSOR323200-1G APOSOR323200-5G
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00701884
Núm. CAS: 207864-21-9