2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32356-1G OR32356-5G
APOSOR32356-1GEA 0 EUR
APOSOR32356-1G APOSOR32356-5G
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine 95%
2-Chloro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]pyridine
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00684830
Núm. CAS: 230617-67-1