2-Bromo-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32395-1G OR32395-25G OR32395-5G
APOSOR32395-1GEA 180 EUR
APOSOR32395-1G APOSOR32395-25G APOSOR32395-5G
2-Bromo-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida 95%
2-Bromo-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Formula: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215011
Núm. CAS: 32433-61-7