6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32546-1G OR32546-5G
APOSOR32546-1GEA 339 EUR
APOSOR32546-1G APOSOR32546-5G
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol 95%
6-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrimidin-4-ol
Formula: C₁₀H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00113965
Núm. CAS: 16879-57-5