(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32628-1G OR32628-5G
APOSOR32628-1GEA 270 EUR
APOSOR32628-1G APOSOR32628-5G
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal 95%
(2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
Formula: C₁₁H₁₂ClNO
MW: 209,672 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973720
Núm. CAS: 19927-64-1