4-Metil-2-quinolinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32653-100G OR32653-25G OR32653-5G
APOSOR32653-100GEA 213 EUR
APOSOR32653-100G APOSOR32653-25G APOSOR32653-5G
4-Metil-2-quinolinol 95%
4-Metil-2-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006745
Núm. CAS: 84909-43-3