Methyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-morpholinobenzoate
OR32672-1G
APOSOR32672-1GEA 180 EUR
APOSOR32672-1G
Methyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate 95%
Methyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate
Formula: C₁₂H₁₅NO₃
MW: 221,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03012127
Núm. CAS: 23676-05-3