(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32678-1G OR32678-5G
APOSOR32678-1GEA 336 EUR
APOSOR32678-1G APOSOR32678-5G
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₉H₁₀BrNOS
MW: 260,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618050
Núm. CAS: 1422045-46-2