3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32685-1G OR32685-5G
APOSOR32685-1GEA 538 EUR
APOSOR32685-1G APOSOR32685-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95%
3-(1H-Pyrrol-1-yl)-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00445255
Núm. CAS: 80066-99-5