(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32732-1G
APOSOR32732-1GEA 180 EUR
APOSOR32732-1G
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₂ClNO
MW: 209,672 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172143
Núm. CAS: 876376-75-9