5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-8-formyl-1-azanaphthalene, 5-Bromoquinoline-8-carbaldehyde, 5-Bromo-8-formylquinoline
OR3274-1G OR3274-5G
APOSOR3274-1GEA 46.4 EUR
APOSOR3274-1G APOSOR3274-5G
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
5-Bromoquinoline-8-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆BrNO
MW: 236.065 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064042
Núm. CAS: 885267-41-4