5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR32766-1G OR32766-5G
APOSOR32766-1GEA 203 EUR
APOSOR32766-1G APOSOR32766-5G
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine 95%
5-Iodo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₇IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01315196
Núm. CAS: 338748-93-9