5-Bromo-3-furoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromofuran-3-carboxylic acid, 2-Bromo-4-carboxyfuran
OR3279-1G OR3279-500MG OR3279-5G
APOSOR3279-1GEA 48 EUR
APOSOR3279-1G APOSOR3279-500MG APOSOR3279-5G
5-Bromo-3-furoic acid
5-Bromo-3-furoic acid
Formula: C₅H₃BrO₃
MW: 190,98 g/mol
Pto. de fusión: 130…139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669547
Núm. CAS: 58832-36-3